Få mere at vide
Saltsyrekalibrering og matrixblank til ICP/MS, SPEX CertiPrep™
Artikelnummer. 15698265 Shop alle SPEX Certiprep produkter
Mængde:
125 mL
Pakningsstørrelse:
125ml
Artikelnummer. 15698265
Brand: SPEX Certiprep CLBLKHCL
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Indeholder
NIST Sporbart analysecertifikat akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34, sikkerhedsdatablad
Saltsyrematrix Blank til ICP-MS, 125 ml i 2 % HCl, SPEX CertiPrep™ . ISO Guide 34 Certificeret, NIST Sporbare certificerede referencematerialer. Leveres med omfattende analysecertifikat.
Uorganisk standard fremstillet til AA, ICP , ICP/MS, IC, XRF og anden analytisk instrumentering
  • Hydrochlorid syrematrix
  • 125 ml volumen
Certificeringer
ISO/IEC 17025:2005, ISO 17034:2016, ISO 9001: 2015
Overholdelse
GHS/OSHA-klage
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hydrochloric Acid Blank
Navn note 2% HCl in ASTM Type 1 Water
Emballage Triple-udvasket LDPE flaske
CAS 7647-01-0
Analysecertifikat Claritas PPT Certificate of Analysis reports up to 68 elements at ppt levels.
Koncentration eller sammensætningsnoter Up to 68 elements are scanned with found values for ICP and ICP-MS standards. The found value of the trace metallic impurities is reported on the Certificate of Analysis.
Molekylær formel ClH
MDL nummer MFCD00011324 MFCD00792839
Til brug med (udstyr) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and Other Analytical Instrumentation
Synonym Muriatic Acid
InChI nøgle VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Type Certified Reference Material
SMIL Cl
IUPAC navn hydrogenchlorid
Opløsningsmiddel eller Matrix 2% HCl
Molekylvægt (g/mol) 36.46
PubChem CID 313
Mængde 125 mL
ChEBI CHEBI:17883
Grad ICP/ICP-MS
Vis mere Vis mindre
Produkt kun beregnet til laboratoriebrug