Få mere at vide
Saltsyrekalibrering og matrixblank til ICP , SPEX CertiPrep™
Artikelnummer. 11458649 Shop alle SPEX Certiprep produkter
Mængde:
500 mL
Pakningsstørrelse:
500ml
Artikelnummer. 11458649
Brand: SPEX Certiprep PLBLKHCL
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Indeholder
NIST Sporbart analysecertifikat akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34, sikkerhedsdatablad
Saltsyrematrix Blank for ICP , 500 ml i 5 % HCl, SPEX CertiPrep™ . ISO Guide 34 Certificeret, NIST Sporbare certificerede referencematerialer. Leveres med omfattende analysecertifikat.
Uorganisk standard fremstillet til AA, ICP , ICP/MS, IC, XRF og anden analytisk instrumentering
  • Hydrochlorid syrematrix
  • 500 ml volumen
Certificeringer
ISO/IEC 17025:2005, ISO 17034:2016, ISO 9001: 2015
Overholdelse
GHS/OSHA-klage
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hydrochloric Acid Blank
Emballage Triple-udvasket LDPE flaske
CAS 7647-01-0
Analysecertifikat Assurance Certificate of Analysis reports up to 39 elements at ppb levels.
Koncentration eller sammensætningsnoter Up to 68 elements are scanned with found values for ICP and ICP-MS standards. The found value of the trace metallic impurities is reported on the Certificate of Analysis.
Molekylær formel ClH
MDL nummer MFCD00011324 MFCD00792839
Til brug med (udstyr) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and Other Analytical Instrumentation
Synonym Muriatic Acid
InChI nøgle VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
SMIL Cl
IUPAC navn hydrogenchlorid
Opløsningsmiddel eller Matrix 5% HCl
Molekylvægt (g/mol) 36.46
PubChem CID 313
Mængde 500 mL
ChEBI CHEBI:17883
Grad Plasma
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Hydrochloric Acid Blank
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: hydrochloric acid
Produkt kun beregnet til laboratoriebrug