Få mere at vide
Saltsyre, BAKER ANALYZED™ , J.T. Baker™
Artikelnummer. 10331661 Shop alle J.T.Baker produkter
:
1 L
Artikelnummer. 10331661
Brand: JT Baker 7038.1000
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Laboratoriereagens
Tekniske data
CAS 7647-01-0
Koncentration 0.1 mol/L (0.1 N)
Tæthed 1.004 g/cm³ (25°C)
Tungmetaller (som Pb) max. 0.5 ppm
Mængde 1 L
Molekylær formel ClH
MDL nummer MFCD00011324 MFCD00792839
InChI nøgle VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
SMIL Cl
IUPAC navn hydrogenchlorid
Molekylvægt (g/mol) 36.46
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
Faresætning
  • H290-Kan ætse metaller.
Sikkerhedssætning
  • P234-Opbevares kun i den originale beholder.
  • P390-Absorber udslip for at undgå materielskade.
  • P406-Opbevares i ætsningsbestandig/ beholder med modstandsdygtig indvendig belægning.