Få mere at vide
Hydrochloric acid, for analysis, fuming, 37% solution in water
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
500 mL
1 L
2.5 L
10 L
Emballage:
Glasflaske
Plast tromle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
10 L
2.5 L
500ml
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Til analyse
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Hydrochloric acid |
| Smeltepunkt | -35.0°C |
| Kogepunkt | 57.0°C |
| Tæthed | 1.1800g/mL |
| Tungmetaller (som Pb) | 2ppm max. |
| Emballage | Plast tromle |
| Reducerende stoffer | (SO2) Passes Test |
| Specifik vægtfylde | 1.18 |
| Mængde | 10 L |
| Viskositet | 1.9 mPa.s (15°C) |
| Vis mere |