Få mere at vide
Saltsyre, til analyse, røg, 37% opløsning i vand
Artikelnummer. 10478660 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
500 mL
1 L
2.5 L
10 L
Emballage:
Glasflaske
Plast tromle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
10 L
2.5 L
500ml
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10478660 2.5 L Glasflaske 2.5 L
10133080 500 mL Glasflaske 500ml
10362913 500 mL Plastflaske 500ml
10794821 1 L Glasflaske -
10776233 2.5 L Plastflaske 2.5 L
10755663 10 L Plast tromle 10 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 10478660 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 124630025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    510.00 DKK
    490.31 DKK / 2.5 L
    Spare 19.69 DKK
    3% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
CAS: 7647-01-0 | ClH | 36,46 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Til analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7647-01-0 , 7732-18-5
Molekylær formel ClH
Molekylvægt (g/mol) 36.46
MDL nummer MFCD00011324 MFCD00792839
InChI nøgle VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Synonym hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
PubChem CID 313
ChEBI CHEBI:17883
SMIL Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hydrochloric acid
Smeltepunkt -35,0 °C
Kogepunkt 57,0 °C
Tæthed 1.1800g/mL
Tungmetaller (som Pb) 2 ppm maks.
Emballage Glasflaske
Reducerende stoffer (SO2) Bestå test
Specifik vægtfylde 1.18
Mængde 2.5 L
Viskositet 1,9 mPa (15 °C)
Lineær formel HCl
Fysisk form Løsning
Fieser 04,450; 05,533; 06,283
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: blandet: 823 g/L (0 °C); 561 g/L (60 °C). Andre opløseligheder: opløselig i alkohol, benzen og ether, uopløselig i kulbrinter
IUPAC navn hydrogenchlorid
Formel vægt 36.46
Procent renhed 35,0 til 39,0%
Grad Analyser
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Hydrochloric acid
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H290-Kan ætse metaller.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P234-Opbevares kun i den originale beholder.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Hydrochloric acid