Få mere at vide
Hydrochloric acid, for analysis, fuming, 37% solution in water
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
500 mL
1 L
2.5 L
10 L
Emballage:
Glasflaske
Plast tromle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
10 L
2.5 L
500ml
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Til analyse
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Hydrochloric acid |
| Smeltepunkt | -35.0°C |
| Kogepunkt | 57.0°C |
| Tæthed | 1.1800g/mL |
| Tungmetaller (som Pb) | 2ppm max. |
| Emballage | Plastflaske |
| Reducerende stoffer | (SO2) Passes Test |
| Specifik vægtfylde | 1.18 |
| Mængde | 500 mL |
| Viskositet | 1.9 mPa.s (15°C) |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Hydrochloric acid
- Fare
- Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H290-Kan ætse metaller.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P234-Opbevares kun i den originale beholder.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- MIXTURE LIST-Indeholder: Hydrochloric acid