Få mere at vide
Saltsyre, til analyse, 25% opløsning i vand, Thermo Scientific Chemicals
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
1 L
2.5 L
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Hydrochloric acid |
| Farve | Farveløs |
| Smeltepunkt | -70.0°C |
| Kogepunkt | 107.0°C |
| Tæthed | 1.1200g/mL |
| Emballage | Plastflaske |
| Rester efter tænding | 0.0005% max. |
| Specifik vægtfylde | 1.12 |
| Mængde | 2.5 L |
| Lineær formel | HCl |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Hydrochloric acid, 25%
- Fare
- Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H290-Kan ætse metaller.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- MIXTURE LIST-Indeholder: Hydrochloric acid