Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Hydrochloric acid |
| Farve | Farveløs |
| Smeltepunkt | -70,0 °C |
| Kogepunkt | 107,0 °C |
| Tæthed | 1.1200g/mL |
| Emballage | Plastflaske |
| Rester efter tænding | 0,0005% maks. |
| Specifik vægtfylde | 1.12 |
| Lineær formel | HCl |
| Mængde | 1 L |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Hydrochloric acid, 25%
- Fare
- Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H290-Kan ætse metaller.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- MIXTURE LIST-Contain: Hydrochloric acid