Få mere at vide
Saltsyre, ACS-reagens, ca. 37% opløsning i vand
Artikelnummer. 10790872 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
500 mL
2.5 L
25 L
Emballage:
EcoSafPak™ Glasflaske
Glasflaske
Plast tromle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
2.5 L
25 L
500ml
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10790872 500 mL Glasflaske -
10270593 500 mL Plastflaske 500ml
10167560 2.5 L EcoSafPak™ Glasflaske 2.5 L
10117832 2.5 L Plastflaske 2.5 L
10699283 25 L Plast tromle 25 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10790872 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 423795000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    196.00 DKK
    189.56 DKK / 500ml
    Spare 6.44 DKK
    3% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 7647-01-0 | ClH | 36,46 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7647-01-0 , 7732-18-5
Molekylær formel ClH
Molekylvægt (g/mol) 36.46
MDL nummer MFCD00011324 MFCD00792839
InChI nøgle VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Synonym hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
PubChem CID 313
ChEBI CHEBI:17883
SMIL Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hydrochloric acid
Navn note ca. 37% opløsning i vand
Tæthed 1.1800g/mL
Tungmetaller (som Pb) 1 ppm maks.
Emballage Glasflaske
Rester efter tænding 0,0005% maks.
Mængde 500 mL
Lineær formel HCl
Fysisk form Opløsning, fri for suspenderet stof eller sediment
FN nummer 1789
Fieser 04,450; 05,533; 06,283
Merck Index 15, 4818
IUPAC navn hydrogenchlorid
Formel vægt 36.45
Procent renhed 36,5 til 38,0 %
Grad ACS-reagens
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Hydrochloric acid
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H290-Kan ætse metaller.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P234-Opbevares kun i den originale beholder.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.