Få mere at vide
Hydrochloric acid, ACS reagent, ca. 37% solution in water
Artikelnummer. 10117832 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
500 mL
2.5 L
25 L
Emballage:
EcoSafPak™ Glasflaske
Glasflaske
Plast tromle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
2.5 L
25 L
500ml
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10117832 2.5 L Plastflaske 2.5 L
10790872 500 mL Glasflaske -
10270593 500 mL Plastflaske 500ml
10167560 2.5 L EcoSafPak™ Glasflaske 2.5 L
10699283 25 L Plast tromle 25 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10117832 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 423790026
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7647-01-0 | ClH | 36.46 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7647-01-0 , 7732-18-5
Molekylær formel ClH
Molekylvægt (g/mol) 36.46
MDL nummer MFCD00011324 MFCD00792839
InChI nøgle VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Synonym hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
PubChem CID 313
ChEBI CHEBI:17883
SMIL Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hydrochloric Acid
Navn note ca. 37% Solution in Water
Smeltepunkt -35.0°C
Kogepunkt 57.0°C
Tæthed 1.1800g/mL
Tungmetaller (som Pb) 1ppm max.
Emballage Plastflaske
Rester efter tænding 0.0005% max.
Specifik vægtfylde 1.18
Mængde 2.5 L
Viskositet 1.9 mPa.s (15°C)
Lineær formel HCl
Fysisk form Opløsning, fri for suspenderet stof eller sediment
FN nummer 1789
Fieser 04,450; 05,533; 06,283
Merck Index 15, 4818
Opløselighedsinformation Solubility in water: miscible: 823g/L (0°C); 561g/L (60°C). Other solubilities: soluble in alcohol, benzene and ether, insoluble in hydrocarbons
IUPAC navn klor
Formel vægt 36.46
Procent renhed 36.5 to 38.0%
Grad ACS-reagens
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Hydrochloric acid
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H290-Kan ætse metaller.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P234-Opbevares kun i den originale beholder.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.