Få mere at vide
Saltsyre, ACS-reagens, 37 %, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15622790 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Skift visning
Mængde:
25 mL
100 mL
500 mL
2.5 L
4 L
6 x 500 mL
4 x 4 L
189 L
Tæthed:
1.2 g/mL at 25°C
Pakningsstørrelse:
100ml
189 L
2.5 L
25ml
4 L
500ml
Pakke med 4
Pakke med 6
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Tæthed unitSize
15622790 2.5 L 1.2 g/mL at 25°C 2.5 L
15638350 25 mL 1.2 g/mL at 25°C 25ml
15602790 100 mL 1.2 g/mL at 25°C 100ml
15642790 500 mL 1.2 g/mL at 25°C 500ml
15652790 6 x 500 mL 1.2 g/mL at 25°C Pakke med 6
15662790 6 x 500 mL 1.2 g/mL at 25°C Pakke med 6
15648350 4 L 1.2 g/mL at 25°C 4 L
15632790 4 x 4 L 1.2 g/mL at 25°C Pakke med 4
15612790 189 L 1.2 g/mL at 25°C 189 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 15622790 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 2581482.5L
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
ACS-reagens, 37 %
  • Ledende branchen i over 65 år
  • Honeywell leverer nu Fluka™ førsteklasses uorganiske reagenser på verdensplan– med sikret konsistens, renhed og nøjagtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7647-01-0
Molekylær formel ClH
Molekylvægt (g/mol) 36.46
MDL nummer MFCD00011324 MFCD00792839
InChI nøgle VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Synonym hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
PubChem CID 313
ChEBI CHEBI:17883
SMIL Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hydrochloric Acid
Koncentration 37%
Tæthed 1.2 g/mL at 25°C
Rester efter tænding ≤5ppm
Damptryk 3.23psi (21.1°C), 7.93psi (37.7°C)
Mængde 2.5 L
FN nummer 1789
Beilstein 1098214
IUPAC navn hydrogenchlorid
Formel vægt 36.46g/mol
Grad ACS-reagens
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Hydrochloric acid
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H290-Kan ætse metaller.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P284-¢I tilfælde af utilstrækkelig ventilation!, anvend åndedrætsværn.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.