Få mere at vide
Hydrochloric acid, 99.999999% (metals basis), 33% min
Artikelnummer. 11341588
Skift visning
Mængde:
25 mL
250 mL
1000 mL
Pakningsstørrelse:
1000ml
250ml
25ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11341588 25 mL 25ml
11331588 250 mL 250ml
11315819 1000 mL 1000ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11341588 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 010990.AC
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7647-01-0 | ClH | 36.46 g/mol
Saltsyre bruges i kemiske syntesereaktioner til fremstilling af vinylchlorid, gødning, farvestoffer, pigmenter og farmaceutiske ingredienser. Det bruges også til katalysatorregenerering, gummifremstilling, galvanisering, halvlederfremstilling, lædergarvning og forarbejdning af bomuldsfrø. Det finder anvendelse ved fremstilling af polyvinylchlorid (PVC). Desuden anvendes det til regenerering af ionbyttere og i garveindustrien til forarbejdning af læder.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7647-01-0
Molekylær formel ClH
Molekylvægt (g/mol) 36.46
MDL nummer MFCD00011324 MFCD00792839
InChI nøgle VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Synonym hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
PubChem CID 313
ChEBI CHEBI:17883
SMIL Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hydrochloric acid
Farve Farveløs til gul
Kogepunkt 81.5°C to 110°C
Koncentration ≤33%
Tæthed 1.19 g/mL
Lugt Pungent
Assay Procent Noter (metalbasis)
Mængde 25 mL
Fysisk form Væske, dobbeltdestilleret i kvarts
FN nummer UN1789
Merck Index 14,4780
Opløselighedsinformation Miscible with water.
IUPAC navn klor
Formel vægt 36.46
Procent renhed 99.999999%