Få mere at vide
Hydrochloric acid, 99.999% (metals basis), 36.5% min
Beskrivelse
Saltsyre bruges i kemiske syntesereaktioner til fremstilling af vinylchlorid, gødning, farvestoffer, pigmenter og farmaceutiske ingredienser. Det bruges også til katalysatorregenerering, gummifremstilling, galvanisering, halvlederfremstilling, lædergarvning og forarbejdning af bomuldsfrø.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Udseende | Colorless liquid |
| Kemisk navn eller materiale | Hydrochloric acid |
| Farve | Farveløs |
| Kogepunkt | 81.5°C to 110°C |
| Tæthed | 1.19 g/mL |
| Lugt | Pungent |
| Analyseprocentområde | 99.999% (metals basis) |
| Mængde | 250 mL |
| Fysisk form | Væske |
| Opløselighedsinformation | Completely miscible with water. |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Hydrochloric acid
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H290-Kan ætse metaller.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- MIXTURE LIST-Indeholder: Hydrochloric acid