Få mere at vide
Hydrochloric acid, 5% v/v aq. soln.
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Hydrochloric acid |
| Farve | Farveløs til gul |
| Koncentration | 5% v/v aq. soln. |
| Mængde | 1 L |
| Fysisk form | Væske |
| FN nummer | UN1789 |
| IUPAC navn | palladium(2+)dichlorid |
| Formel vægt | 36.46 |