Få mere at vide
Hydrochloric Acid, 5.00 N, Ricca Chemical
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Hydrochloric Acid |
| Opløsningens udseende | Colorless to slightly Greenish-yellow Liquid |
| Farve | Colorless to Green-Yellow |
| CAS min % | 66.0, 32.21 |
| Koncentration | 4.995 to 5.005 N |
| CAS Max % | 68.0, 33.53 |
| Emballage | Natural Poly Bottle |
| Assay Procent Noter | Normal at 20°C |
| Mængde | 500 mL |
| Fysisk form | Liquid |
| Vis mere |