Få mere at vide
Hydrochloric Acid, 5.00 N, Ricca Chemical
Artikelnummer. 31749287
Skift visning
Mængde:
500 mL
10 L
Emballage:
Cubitainer
Natural Poly Bottle
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage
31749287 10 L Cubitainer
31750295 500 mL Natural Poly Bottle
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 31749287 Leverandør Ricca Chemical Company Leverandørnr. R374000010F
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-09-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 7732-18-5 , 7647-01-0
Molekylær formel ClH
MDL nummer MFCD00011324 MFCD00792839
InChI nøgle VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 313
ChEBI CHEBI:17883
IUPAC navn hydrogen chloride
SMIL Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hydrochloric Acid
Opløsningens udseende Farveløs til let grønlig-gul væske
Farve Colorless to Green-Yellow
CAS min % 66.0, 32.21
Koncentration 4,995 til 5,005 N
CAS Max % 68.0, 33.53
Emballage Cubitainer
Assay Procent Noter Normal at 20°C
Mængde 10 L
Synonym hydrochloric acid
Molekylvægt (g/mol) 36.46
Grad Laboratory