Få mere at vide
Saltsyre, 3M , Chem Lab™
Mængde:
5 L
Pakningsstørrelse:
5 L
Tekniske data
Tekniske data
| Udseende | Farveløs |
| pH | <1 |
| Sammensætning | Hydrochloric Acid 3mol/L |
| Koncentration | 109.383g HCl/l H2O = 3 N (±0.006/20°C) |
| Tæthed | 1.05g/mL |
| Lugt | Lugtfri |
| Mængde | 5 L |
| Fysisk form | Væske |
| Opløselighedsinformation | Soluble in Water |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Hydrochloric acid 3 mol/l
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H290-Kan ætse metaller.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P390-Absorber udslip for at undgå materielskade.
- MIXTURE LIST-Indeholder: Hydrochloric acid