Få mere at vide
Saltsyre, 3M (3N) Løsning, Scharlab
Beskrivelse
- Standard volumetrisk løsning er klar til brug
- Analysecertifikat beskriver faktor, usikkerhedsniveau og anvendte metoder
- Sporbar til SRM af NIST
- Pakket i HDPE-beholdere, der passer ind i de fleste titratorer eller i metaltromler til bulkmængder
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Hydrochloric Acid |
| Farve | Farveløs |
| Koncentration | 3mol/L |
| Tæthed | ∼1.06g/cm3 |
| Emballage | HDPE flaske |
| Sporbarhed til NIST | Yes |
| Renhedsgrad noter | Checked potentiometricaly using Scharlau tris(hydroxymethyl)- aminomethane volumetric standard |
| Normalitet | 3N |
| Mængde | 1 L |
| Fysisk form | Væske |
| Vis mere |