Få mere at vide
Saltsyre 37 % vp Til laboratoriebrug og med DAB , Chem Lab
Artikelnummer. 13248203
Skift visning
Mængde:
1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
13248203 1 L 1 L
1 options
Artikelnummer. 13248203 Leverandør Chem-Lab Leverandørnr. CL00.0319.1000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    181.00 DKK
    141.05 DKK / 1 L
    Spare 39.95 DKK
    22% Slukket
Tekniske data
Farve Farveløs
CAS 7647-01-0
Smeltepunkt -25 °C
Kogepunkt 50 °C
Tæthed 1.19 g/mL
Ikke_flygtigt stof < 0.005%
Emballage Glasflasker
Rester efter tænding < 0.002%
Analyseprocentområde > 37%
Mængde 1 L
Molekylær formel ClH
Fysisk form Væske
MDL nummer MFCD00011324 MFCD00792839
InChI nøgle VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
SMIL Cl
IUPAC navn hydrogenchlorid
Molekylvægt (g/mol) 36.46
Grad Meget ren
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Hydrochloric acid 37% v.p.
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H290-Kan ætse metaller.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Hydrochloric acid