Få mere at vide
Saltsyre 37 %, til spormetalanalyse, d=1,18, Primar Plus™ , Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10623014 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
500 mL
1 L
2.5 L
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10623014 1 L 1 L
10199832 500 mL -
10496253 2.5 L 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10623014 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. H/1196/PB15
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
View all promotions
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Add to basket
ClH, CAS-nummer-7647-01-0, vandfri saltsyre, syrechlorhydrique, klorvandstof, saltsyre, klorvandstof, klorbrintesyre, hydrogenchlorid, klorbrinte-hcl, muriatinsyre, saltsprit, 2,5L, 57 gr.C, CHE36g, 83mol.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7647-01-0
Molekylær formel ClH
Molekylvægt (g/mol) 36.46
MDL nummer MFCD00011324 MFCD00792839
InChI nøgle VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Synonym hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
PubChem CID 313
ChEBI CHEBI:17883
SMIL Cl
Specifications
pH 1
Farve Farveløs
Smeltepunkt -35 °C
Kogepunkt 57 °C
Emballage HDPE plastikflaske
Damptryk 125 mbar ved 20 °C
Mængde 1 L
Viskositet 1,8 mPaS ved 15 °C
Fysisk form Væske
IUPAC navn klor
Formel vægt 36,46 g/mol
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Hydrochloric acid
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Hazard Statement
  • H290-Kan ætse metaller.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Precautionary Statement
  • P234-Opbevares kun i den originale beholder.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Hydrochloric acid