Få mere at vide
Saltsyre, 37 %, Pharmpur™ , Scharlab
Artikelnummer. p-7083579
Mængde:
1 L
5 L
Pakningsstørrelse:
1 L
5 L
Artikelnummer. 11342465
Brand: Scharlab AC07361000
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Anvendes som laboratoriereagens, forsurende middel og til fremstilling af klorider og syntese af organiske produkter.
  • Synonymer: Saltsyrerøgende, Muriatinsyre, Hydrogenchloridopløsning
  • Molekylformel: HCl
  • Molær masse: 36,46 g/mol
  • CAS: 7647-01-0
  • EIN ECS nr.: 231-595-7
  • Rest efter fordampning: 0,005 % max
Kemiske identifikatorer
CAS 7647-01-0
Molekylær formel ClH
Molekylvægt (g/mol) 36.46
MDL nummer MFCD00011324 MFCD00792839
InChI nøgle VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Synonym hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
PubChem CID 313
ChEBI CHEBI:17883
IUPAC navn hydrogenchlorid
SMIL Cl
Tekniske data
pH Passes test
Opløsningens udseende Clear and colorless
Smeltepunkt -28°C
Kogepunkt ∼50°C
Tæthed ∼1.19g/cm3
Tungmetaller (som Pb) 0.0002% max
Rester efter tænding 0.003% max
Damptryk 190hPa at 20°C
Mængde 1 L
Fysisk form Løsning
Opløselighedsinformation Miscible in water (20°C)
Formel vægt 36.46g/mol
Procent renhed 36.5 to 38.0% (acidimetric)
Grad Pharmpur
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Saltsyre, 37%, extra pure, Ph Eur, BP, NF
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Hydrogen chloride