Få mere at vide
Saltsyre, 37 %, ekstra ren, d=1,18, SLR, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10244100 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
1 L
2.5 L
5 L
25 L
Emballage:
HDPE plastikflaske
Plastbeholder
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
25 L
5 L
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10244100 1 L HDPE plastikflaske 1 L
10000180 2.5 L HDPE plastikflaske 2.5 L
10763124 5 L HDPE plastikflaske 5 L
10489170 25 L Plastbeholder 25 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10244100 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. H/1150/PB15
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    147.00 DKK
    133.58 DKK / 1 L
    Spare 13.42 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
På lager
ClH, CAS nummer-7647-01-0, hydrogenklorid hcl, saltsyre, saltsyre, chlorwasserstoff, hydrogenchlorid, chlorhydrsyre, chlorhydrstof, syrechlorhydrique, spiritus of salt, anhydrus saltsyre, 2,5L, 57 grader. C, CHEBI:17883, Farveløs, 36,46g/mol | CAS: 7647-01-0 | ClH | 36,46 g/mol
ClH, CAS-nummer-7647-01-0, hydrogenchlorid-hcl, muriatsyre, saltsyre, klorvandstof, hydrogenchlorid, klorhydrogensyre, klorvandstof, surt klorhydrique, spiritus af salt, vandfri saltsyre, 2.5L, 57 grader.C, CHE33mol.167g, 83mol.167g.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7647-01-0
Molekylær formel ClH
Molekylvægt (g/mol) 36.46
MDL nummer MFCD00011324 MFCD00792839
InChI nøgle VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Synonym hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
PubChem CID 313
ChEBI CHEBI:17883
IUPAC navn hydrogenchlorid
SMIL Cl
Tekniske data
pH –1
Farve Farveløs
Smeltepunkt -35 °C
Kogepunkt 57 °C
Emballage HDPE plastikflaske
Damptryk 125 mbar ved 20 °C
Mængde 1 L
Viskositet 1,8 mPaS ved 15 °C
Fysisk form Væske
Formel vægt 36,46 g/mol
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Hydrochloric acid
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H290-Kan ætse metaller.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P234-Opbevares kun i den originale beholder.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Saltsyra 37 %