Få mere at vide
Hydrochloric Acid, 37%, for Electronic Use, d=1.18, Fisher Chemical™
Artikelnummer. p-7073073 Shop alle Fisher Chemical produkter
Mængde:
2.5 L
25 L
Emballage:
HDPE plastic bottle
Plastic container
Pakningsstørrelse:
2.5 L
25 L
Artikelnummer. 10234100
Brand: Fisher Chemical H/1111/PB17
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 7647-01-0
Molekylær formel ClH
Molekylvægt (g/mol) 36.46
MDL nummer MFCD00011324 MFCD00792839
InChI nøgle VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Synonym hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
PubChem CID 313
ChEBI CHEBI:17883
SMIL Cl
Tekniske data
pH 1
Farve Colorless
Smeltepunkt -35°C
Kogepunkt 57°C
Emballage HDPE plastic bottle
Damptryk 125mbar at 20°C
Mængde 2.5 L
Viskositet 1.8 mPaS at 15°C
Fysisk form Liquid
IUPAC navn chlorane
Formel vægt 36.46g/mol
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Hydrochloric acid
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H290-Kan ætse metaller.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P234-Opbevares kun i den originale beholder.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.