Få mere at vide
Hydrochloric Acid, 37%, for Electronic Use, d=1.18, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 12648635 Shop alle Fisher Chemical produkter
Mængde:
2.5 L
25 L
Emballage:
HDPE plastic bottle
Plastic container
Pakningsstørrelse:
2.5 L
25 L
Artikelnummer. 12648635
Brand: Fisher Chemical H/1111/25
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 7647-01-0
Molekylær formel ClH
Molekylvægt (g/mol) 36.46
MDL nummer MFCD00011324 MFCD00792839
InChI nøgle VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Synonym hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
PubChem CID 313
ChEBI CHEBI:17883
SMIL Cl
Tekniske data
pH 1
Farve Colorless
Smeltepunkt -35°C
Kogepunkt 57°C
Emballage Plastic container
Damptryk 125mbar at 20°C
Mængde 25 L
Viskositet 1.8 mPaS at 15°C
Fysisk form Liquid
IUPAC navn hydrogen chloride
Formel vægt 36.46g/mol