Få mere at vide
Saltsyre, 37%, certificeret AR til analyse, d=1,18, Fisher Chemical™
Shop alle Fisher Chemical produkterBeskrivelse
ClH, CAS-nummer-7647-01-0, spiritus af salt, hydrogenchlorid, saltsyre, hydrogenchlorid-HCl, chlorhydric acid, chlorwaterstof, chlorwaterstof, muriatic acid, acide chlorhydrique, vandfri saltsyre, 2,5L, 57 grader.C, CHE367g, 836mol.
Tekniske data
Tekniske data
| pH | 1 |
| Farve | Farveløs |
| Smeltepunkt | -35°C |
| Kogepunkt | 57°C |
| Emballage | Plastbelagt glasflaske |
| Damptryk | 125mbar at 20°C |
| Mængde | 1 L |
| Viskositet | 1.8 mPaS at 15°C |
| Fysisk form | Væske |
| MDL nummer | MFCD00011324 MFCD00792839 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Hydrochloric acid
- Fare
- Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H290-Kan ætse metaller.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P234-Opbevares kun i den originale beholder.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- MIXTURE LIST-Contain: Hydrochloric acid