Få mere at vide
Saltsyre, 37%, certificeret AR til analyse, d=1,18, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10053023 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
500 mL
1 L
2.5 L
25 L
Emballage:
HDPE plastikflaske
Plastbeholder
Plastbelagt glasflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
25 L
500ml
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10053023 500 mL HDPE plastikflaske 500ml
10294190 1 L HDPE plastikflaske 1 L
12666846 1 L Plastbelagt glasflaske -
11463443 2.5 L HDPE plastikflaske 2.5 L
10184763 2.5 L Plastbelagt glasflaske 2.5 L
10657602 25 L Plastbeholder 25 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 10053023 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. H/1200/PB08
Request Bulk or Custom Format
ClH, CAS Number-7647-01-0, saltsyre, saltbrint, hydrogenchlorid HCL, hydrogenchlorid, saltsyre, chlorwasserstoff, chloorwaterstof, chlorhydrsyre, syre chlorhydrique, anhydrus saltsyre, 2,5L, 57 grader. C, CHEBI:17883, Farveløs, 36,46g/mol | CAS: 7647-01-0 | ClH | 36,46 g/mol
ClH, CAS-nummer-7647-01-0, spiritus af salt, hydrogenchlorid, saltsyre, hydrogenchlorid-HCl, chlorhydric acid, chlorwaterstof, chlorwaterstof, muriatic acid, acide chlorhydrique, vandfri saltsyre, 2,5L, 57 grader.C, CHE367g, 836mol.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7647-01-0
Molekylær formel ClH
InChI nøgle VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 313
ChEBI CHEBI:17883
Tekniske data
pH 1
Farve Farveløs
Smeltepunkt -35°C
Kogepunkt 57°C
Emballage HDPE plastikflaske
Damptryk 125mbar at 20°C
Mængde 500 mL
Viskositet 1.8 mPaS at 15°C
Fysisk form Væske
MDL nummer MFCD00011324 MFCD00792839
Synonym hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
SMIL Cl
IUPAC navn klor
Molekylvægt (g/mol) 36.46
Formel vægt 36.46g/mol
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Hydrochloric acid
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H290-Kan ætse metaller.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P234-Opbevares kun i den originale beholder.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Hydrochloric acid