Få mere at vide
Hydrochloric acid, 36% w/w aq. soln.
Artikelnummer. 11387876
Skift visning
Mængde:
1000 mL
2500 mL
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11387876 1000 mL 1 L
11397876 2500 mL 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11387876 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L13091.AU
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7647-01-0 | ClH | 36.46 g/mol
Saltsyre bruges i kemiske syntesereaktioner til fremstilling af vinylchlorid, gødning, farvestoffer, pigmenter og farmaceutiske ingredienser. Det bruges også til katalysatorregenerering, gummifremstilling, galvanisering, halvlederfremstilling, lædergarvning og forarbejdning af bomuldsfrø.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Saltsyre bruges i kemiske syntesereaktioner til fremstilling af vinylchlorid, gødning, farvestoffer, pigmenter og farmaceutiske ingredienser. Det bruges også til katalysatorregenerering, gummifremstilling, galvanisering, halvlederfremstilling, lædergarvning og forarbejdning af bomuldsfrø.
Opløselighed
Fuldstændig blandbar med vand.
Bemærkninger Opbevares
på et køligt, tørt sted, væk fra syrer og baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7647-01-0
Molekylær formel ClH
Molekylvægt (g/mol) 36.46
MDL nummer MFCD00011324 MFCD00792839
InChI nøgle VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Synonym hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
PubChem CID 313
ChEBI CHEBI:17883
IUPAC navn hydrogenchlorid
SMIL Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hydrochloric acid
Kogepunkt 81.5°C to 110°C
Koncentration 36% w/w aq. soln.
Tæthed 1.19
Lugt Pungent
Mængde 1000 mL
FN nummer UN1789
Merck Index 14,4780
Opløselighedsinformation Completely miscible with water.
Formel vægt 36.46
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Hydrochloric acid, 36% w/w aq. Soln.
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.