Få mere at vide
Saltsyre, opfylder analytiske specifikationer. af BP, NF, Ph. Eur., rygende, 36,5-38 %, Honeywell Fluka™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15630840 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Skift visning
Mængde:
1 L
2.5 L
30 kg
4 x 2.5 L
6 x 1 L
Emballage:
Glasflaske
Glass Bottle
Paper / Poly Bag
Plastflaske
Plastic Bottle
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
30kg
Pakke med 4
Pakke med 6
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15630840 1 L Glasflaske 1 L
15620840 1 L Plastflaske 1 L
15650840 2.5 L Glasflaske 2.5 L
15640840 2.5 L Plastflaske 2.5 L
15600850 6 x 1 L Glass Bottle Pakke med 6
15690840 6 x 1 L Plastic Bottle Pakke med 6
15680840 4 x 2.5 L Glass Bottle Pakke med 4
15670840 4 x 2.5 L Plastic Bottle Pakke med 4
15660840 30 kg Paper / Poly Bag 30kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 15630840 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 071021LGL
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Opfylder analytiske specifikationer for BP, NF, Ph. Eur., rygende, 36,5-38 %
  • Ledende branchen i over 65 år
  • Honeywell leverer nu Fluka™ førsteklasses uorganiske reagenser på verdensplan– med sikret konsistens, renhed og nøjagtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7647-01-0
Molekylær formel ClH
Molekylvægt (g/mol) 36.46
MDL nummer MFCD00011324 MFCD00792839
InChI nøgle VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Synonym hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
PubChem CID 313
ChEBI CHEBI:17883
SMIL Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hydrochloric Acid
Farve Gul
Navn note Meets analytical specification of Ph. Eur.BP, NF
Koncentration 36.5 to 38%
Tæthed 1.2g/mL at 25°C
Emballage Glasflaske
Rester efter tænding ≤0.002% (as SO4)
Damptryk 3.23psi (21.1°C), 7.93psi (37.7°C)
Mængde 1 L
FN nummer 1789
Beilstein 1098214
IUPAC navn hydrogenchlorid
Formel vægt 36.46g/mol
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Hydrochloric acid
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H290-Kan ætse metaller.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P284-¢I tilfælde af utilstrækkelig ventilation!, anvend åndedrætsværn.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.