Få mere at vide
Saltsyre, 36,5-38 %, (ACS-reagenskvalitet), MP Biomedicals
Shop alle MP Biomedicals produkter
Mængde:
100 mL
500 mL
1 L
Unit Size:
1 L
500ml
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Hydrochloric Acid |
| Analyseprocentområde | 36.5-38% |
| Mængde | 500 mL |
| IUPAC navn | klor |
| Formel vægt | 36.5 |
| Grad | ACS-reagens |
Safety and Handling
Product Identifier
- Hydrochloric Acid, ACS
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 3
- Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H290-Kan ætse metaller.
- H331-Giftig ved indånding.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P101-Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
- P102-Opbevares utilgængeligt for børn.
- P103-Læs etiketten før brug.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- P405-Opbevares under lås.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.