Få mere at vide
Saltsyre, 33% til 36%, ULTREX , J.T. Baker™
Artikelnummer. 10782232 Shop alle J.T.Baker produkter
Skift visning
Mængde:
500 mL
Pakningsstørrelse:
500ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10782232 500 mL 500ml
1 options
Artikelnummer. 10782232 Leverandør Avantor J.T.Baker Leverandørnr. 6900.0500
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-09-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hydrochloric Acid
pH <1
Farve Farveløs
CAS 7647-01-0
Smeltepunkt 0 °C
Kogepunkt 50 °C
Tæthed 1,2 g/cm3
Lugt Gennemtrængende
Analyseprocentområde 33% til 36%
Mængde 500 mL
Molekylær formel ClH
MDL nummer MFCD00011324 MFCD00792839
FN nummer 1789
Synonym hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid
Opløselighedsinformation Fuldstændig blandbar i vand
InChI nøgle VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
SMIL Cl
IUPAC navn hydrogenchlorid
Molekylvægt (g/mol) 36.46
PubChem CID 313
ChEBI CHEBI:17883
Formel vægt 36.46
Grad ULTREX