missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Saltsyre, 35% w/w, Pharmpur™ Grad, Scharlab

Artikelnummer. 12416811
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 L
Emballage:
HDPE Carboy
Pakningsstørrelse:
5 L
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Artikelnummer. 12416811

Brand: Scharlab AC0756005P

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Ekstra rent opløsningsmiddel opfylder Ph Eur-specifikationerne og er analyseret i henhold til retningslinje CPMP/ICH/283/95.

Scharlab tilbyder den farmaceutiske industri opløsningsmidler og reagenser, der overholder Pharmacopeial Monographys. Alle Pharmpur™ produkter overholder Ph Eur, USP og/eller andre farmakopéer, der angiver, at deres specifikationer opfylder den europæiske eller amerikanske farmakopé.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Hydrochloric Acid
Opløsningens udseende Clear
Farve Farveløs
CAS 7647-01-0
Smeltepunkt -28°C
Kogepunkt ∼50°C
Tæthed ∼1.19g/cm3
Tungmetaller (som Pb) Max. 0.0002%
Identifikation Passes test
Emballage HDPE Carboy
Damptryk 190 hPa
Renhedsgrad noter Ph Eur, Analyzed according to guideline CPMP/ICH/283/95
Analyseprocentområde 35-39%
Assay Procent Noter w/w
Mængde 5 L
Molekylær formel ClH
Fysisk form Væske
MDL nummer MFCD00011324 MFCD00792839
FN nummer 1789
Synonym hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
Opløselighedsinformation Miscible in water
InChI nøgle VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
SMIL Cl
IUPAC navn hydrogenchlorid
Molekylvægt (g/mol) 36.46
PubChem CID 313
ChEBI CHEBI:17883
Formel vægt 36.46g/mol
Grad Pharmpur
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Hydrochloric acid, solution min. 35% w/w, Pharmpur, Ph Eur
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H290-Kan ætse metaller.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P234-Opbevares kun i den originale beholder.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Hydrochloric acid
Korrektion af produktindhold

Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.