Få mere at vide
Hydrochloric Acid, 32%, Technical, d=1,16, Fisher Chemical
Shop alle Fisher Chemical produkter
Mængde:
2.5 L
Emballage:
HDPE plastic bottle
Pakningsstørrelse:
2.5 L
Beskrivelse
2.5L, HDPE plastic bottle
Tekniske data
Tekniske data
| pH | 1 |
| Farve | Colorless |
| CAS | 7647-01-0 |
| Smeltepunkt | -35°C |
| Kogepunkt | 57°C |
| Emballage | HDPE plastic bottle |
| Damptryk | 125mbar at 20°C |
| Mængde | 2.5 L |
| Molekylær formel | ClH |
| Viskositet | 1.9 mPaS at 15°C |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Hydrochloric acid, 32%
- Fare
- Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H290-Kan ætse metaller.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- MIXTURE LIST-Indeholder: Hydrochloric acid
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Share a Content Correction