Få mere at vide
Hydrochloric Acid, 32%, Extra Pure, d=1,16, SLR, Fisher Chemical™
Shop alle Fisher Chemical produkter
Mængde:
2.5 L
Emballage:
HDPE plastic bottle
Pakningsstørrelse:
2.5 L
Tekniske data
Tekniske data
| pH | 1 |
| Farve | Colorless |
| CAS | 7647-01-0 |
| Smeltepunkt | -35°C |
| Kogepunkt | 57°C |
| Emballage | HDPE plastic bottle |
| Damptryk | 125mbar at 20°C |
| Mængde | 2.5 L |
| Molekylær formel | ClH |
| Viskositet | 1.9 mPaS at 15°C |
| Vis mere |