Få mere at vide
Saltsyre, 32%, certificeret AR til analyse, d=1,16, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10458980 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
1 L
2.5 L
Pakningsstørrelse:
2.5 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10458980 2.5 L 2.5 L
10264582 1 L -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10458980 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. H/1100/PB17
 Begrænset vare
På lager
ClH, CAS Number-7647-01-0, spiritus of salt, saltsyre, vandfri saltsyre, hydrogenchlorid HCL, syre chlorhydrique, hydrogenchlorid, chloorwaterstof, saltsyre, chlorhydrsyre, chlorwasserstoff, 2,5L, 57 grader. C, CHEBI:17883, Farveløs, 36,45g/mol | CAS: 7647-01-0 | ClH | 36,46 g/mol
ClH, CAS-nummer-7647-01-0, spiritus af salt, muriatic acid, vandfri saltsyre, hydrogenchlorid hcl, acide chlorhydrique, hydrogenchlorid, chlorwaterstof, saltsyre, chlorhydric acid, chlorwasserstoff, 2,5L, 57 gr.C, CHE36.5mol, CHE36.5mol.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7647-01-0
Molekylær formel ClH
Molekylvægt (g/mol) 36.46
MDL nummer MFCD00011324 MFCD00792839
InChI nøgle VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Synonym hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
PubChem CID 313
ChEBI CHEBI:17883
IUPAC navn klor
SMIL Cl
Tekniske data
pH 1
Farve Farveløs
Smeltepunkt -35 °C
Kogepunkt 57 °C
Emballage HDPE plastikflaske
Damptryk 125 mbar ved 20 °C
Mængde 2.5 L
Viskositet 1,9 mPaS ved 15 °C
Fysisk form Væske
Formel vægt 36,45 g/mol
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Hydrochloric acid, 32%
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H290-Kan ætse metaller.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Hydrochloric acid