Få mere at vide
Saltsyre 32-35%, Optima™ , til ultrasporelementanalyse, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 11974081 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
250 mL
500 mL
1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
250ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11974081 250 mL 250ml
11954081 1 L 1 L
11984081 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11974081 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. A466250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2225.00 DKK
    2103.99 DKK / 250ml
    Spare 121.01 DKK
    5% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 22-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 7647-01-0
Molekylær formel ClH
Molekylvægt (g/mol) 36.46
MDL nummer MFCD00011324 MFCD00792839
InChI nøgle VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn hydrogenchlorid
SMIL Cl
Tekniske data
pH 1
Farve Farveløs
Smeltepunkt -35 °C
Kogepunkt 57 °C
Damptryk 125 mbar ved 20 °C
Mængde 250 mL
Viskositet 1,8 mPaS ved 15 °C
Fysisk form Væske
Formel vægt 36,46 g/mol
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Hydrochloric acid 32-35%, Optima for Ultra traces analysis
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H290-Kan ætse metaller.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P234-Opbevares kun i den originale beholder.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P353-Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Hydrochloric acid