Få mere at vide
Saltsyre 32-35%, Optima™ , til ultrasporelementanalyse, Fisher Chemical™
Shop alle Fisher Chemical produkterTekniske data
Tekniske data
| pH | 1 |
| Farve | Farveløs |
| Smeltepunkt | -35°C |
| Kogepunkt | 57°C |
| Damptryk | 125mbar at 20°C |
| Mængde | 1 L |
| Viskositet | 1.8 mPaS at 15°C |
| Fysisk form | Væske |
| Formel vægt | 36.46g/mol |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Hydrochloric acid 32-35%, Optima for Ultra traces analysis
- Fare
- Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H290-Kan ætse metaller.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P234-Opbevares kun i den originale beholder.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P353-Skyl/brus huden med vand.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- MIXTURE LIST-Contain: Hydrochloric acid