Få mere at vide
Saltsyre 30%, BAKER INSTRA-ANALYZED™ , J.T. Baker™
Artikelnummer. 13235503 Shop alle J.T.Baker produkter
Skift visning
:
1 L
Artikelnummer.
13235503 1 L
1 options
Artikelnummer. 13235503 Leverandør JT Baker Leverandørnr. 9600.1000PE
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Til spormetalanalyse
Tekniske data
Farve Maks. 10 (tåge)
CAS 7647-01-0
Smeltepunkt -30°C
Kogepunkt 110°C (1013 hPa)
Tæthed 1.18 g/cm³ (20°C)
Emballage Glasflaske
Analyseprocentområde 29 to 31 %
Mængde 1 L
Molekylær formel ClH
MDL nummer MFCD00011324 MFCD00792839
FN nummer 1789
InChI nøgle VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
SMIL Cl
IUPAC navn hydrogenchlorid
Molekylvægt (g/mol) 36.46
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1LT Hydrochloric Acid BAKER INSTRA-
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H290-Kan ætse metaller.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Hydrochloric acid