Få mere at vide
Saltsyre 25%, med lavt niveau af cadmium, bly og kviksølv, til analyse, opfylder analytiske specifikationer af Ph.Eur., Fisher Chemical™
Tienda Fisher Chemical Productos
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Mængde:
1 L
2.5 L
missing translation for 'unitSize'
1 L
2.5 L
Especificaciones
Especificaciones
| pH | 1 |
| Farve | Farveløs |
| Smeltepunkt | -35°C |
| Kogepunkt | 57°C |
| Emballage | HDPE plastikflaske |
| Damptryk | 125mbar at 20°C |
| Mængde | 1 L |
| Viskositet | 1.9 mPaS at 15°C |
| Fysisk form | Væske |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Saltsyre (~25%)
- Fare
- Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H290-Kan ætse metaller.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido