Få mere at vide
Saltsyre, 20 %, til spormetalanalyse, d=1,1, Primar™ , Fisher Chemical™
Shop alle Fisher Chemical produkterTekniske data
Tekniske data
| pH | lt; 1 |
| Farve | Farveløs til gul |
| Emballage | HDPE plastikflaske |
| Mængde | 500 mL |
| Fysisk form | Væske |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Hydrochloric acid 1.1 S.G. trace elemental analysis Primar
- Advarsel
- Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H290-Kan ætse metaller.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P234-Opbevares kun i den originale beholder.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- MIXTURE LIST-Contain: Hydrochloric acid