Få mere at vide
Saltsyre, 2,0N opløsning, bioteknologisk reagens, J.T. Baker™
Artikelnummer. 15318521 Shop alle J.T.Baker produkter
Mængde:
4 L
Emballage:
Poly flaske
Pakningsstørrelse:
4 L
Artikelnummer. 15318521
Brand: Avantor J.T.Baker 033603
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Produceret under GMP retningslinjer, men hvortil der ikke findes USP/NF-kompendier for produktet
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hydrochloric Acid
Navn note 2.0N Solution
CAS 7647-01-0
Emballage Poly flaske
Specifik vægtfylde 1L = 1.03kg
Mængde 4 L
Molekylær formel ClH
MDL nummer MFCD00011324 MFCD00792839
Synonym hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
InChI nøgle VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
SMIL Cl
IUPAC navn hydrogenchlorid
Molekylvægt (g/mol) 36.46
PubChem CID 313
ChEBI CHEBI:17883
Grad Bioteknologisk reagens