Få mere at vide
Saltsyre, 1N volumetrisk opløsning, BAKER ANALYZED™ Reagens, J.T. Baker™
Shop alle J.T.Baker produkter
Mængde:
1 L
Emballage:
Polyflaske med smal mund
Pakningsstørrelse:
1 L
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Hydrochloric Acid |
| Navn note | 1N Volumetric Solution |
| Emballage | Polyflaske med smal mund |
| Specifik vægtfylde | 1L = 1.00kg |
| Mængde | 1 L |
| IUPAC navn | klor |
| Formel vægt | 36.46 |
| Grad | BAGER ANALYZED™ Reagens |
Sikkerhed og håndtering
Signalord
- Advarsel
- Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
- H290-Kan ætse metaller.
- P234-Opbevares kun i den originale beholder.
- P390-Absorber udslip for at undgå materielskade.
- P406-Opbevares i ætsningsbestandig/ beholder med modstandsdygtig indvendig belægning.