Få mere at vide
Saltsyre, 1N standardopløsning, Thermo Scientific Chemicals
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
1 L
2.5 L
10 L
Emballage:
Plast tromle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
10 L
2.5 L
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Volumetrisk standardløsning
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Hydrochloric acid |
| Farve | Farveløs |
| Navn note | 1N standard solution |
| CAS | 7647-01-0, 7732-18-5 |
| Kogepunkt | 100.0°C to 103.0°C |
| Koncentration | 0.998 to 1.002N (20°C) |
| Tæthed | 1.0200g/mL |
| Emballage | Plast tromle |
| Specifik vægtfylde | 1.02 |
| Mængde | 10 L |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Hydrochloric acid, 1N standard solution
- Advarsel
- Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
- H290-Kan ætse metaller.
- P234-Opbevares kun i den originale beholder.
- P390-Absorber udslip for at undgå materielskade.
- MIXTURE LIST-Indeholder: Hydrochloric acid