Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Hydrochloric acid |
| Farve | Farveløs |
| Navn note | 1N standardløsning |
| CAS | 7647-01-0, 7732-18-5 |
| Koncentration | 0,998 til 1,002N (20 °C) |
| Tæthed | 1.0200g/mL |
| Emballage | Plastflaske |
| Mængde | 1 L |
| Molekylær formel | ClH |
| Lineær formel | HCl |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Hydrochloric acid, 1N standard solution
- Advarsel
- Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
- H290-Kan ætse metaller.
- P234-Opbevares kun i den originale beholder.
- P390-Absorber udslip for at undgå materielskade.
- MIXTURE LIST-Contain: Hydrochloric acid