Få mere at vide
Saltsyreopløsning, 1M, Chem-Lab
Artikelnummer. 11993123
Mængde:
1 L
Emballage:
Polyethylen
Pakningsstørrelse:
1 L
Artikelnummer. 11993123
Brand: Chem-Lab CL05.0311.1000
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Anvendes som laboratoriereagens og syrningsmiddel. Saltsyreopløsning, 1M, Chem-Lab indeholder 36,461 g HCl pr. liter vand. Det bruges til pH-kontrol, til fremstilling af organiske og uorganiske forbindelser og til regenerering af ionbytterharpikser. Ifølge ASTM D-4047.
Saltsyre er en ætsende, stærk mineralsyre med mange industrielle anvendelser. Det er en farveløs, meget skarp opløsning af hydrogenchlorid (HCl) i vand. Det bruges ofte i pH-bufferopløsninger, til regenerering af ionbytterharpikser og til fremstilling af chlorider og syntese af organiske produkter.
Tekniske data
Farve Farveløs
CAS 7647-01-0, 7732-18-5
Sammensætning 36.461g HCl per 1L H2O
Koncentration 1mol/L
Tæthed 1.02g/mL
Emballage Polyethylen
Normalitet 1N (±0.002, 20°C)
Mængde 1 L
Molekylær formel ClH
Fysisk form Væske
MDL nummer MFCD00011324 MFCD00792839
Synonym hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid
InChI nøgle VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
SMIL Cl
IUPAC navn hydrogenchlorid
Molekylvægt (g/mol) 36.46
PubChem CID 313
ChEBI CHEBI:17883
Formel vægt 36.46g/mol
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Hydrochloric acid 1 mol/l
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
Faresætning
  • H290-Kan ætse metaller.
Sikkerhedssætning
  • P390-Absorber udslip for at undgå materielskade.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: HCl/H2O