missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Saltsyre, 1M/l opløsning, Scharlab

Artikelnummer. 11332485
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Artikelnummer. 11332485

Brand: Scharlab AC07441000

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Anvendes i analytisk kemi som titrant i volumetrisk analyse.

  • Molekylformel: HCl
  • Molær masse: 36,46 g/mol
  • CAS: 7647-01-0
  • EIN ECS nr.: 231-595-7
  • Molaritet: 1,0 mol/l

Denne volumetriske opløsning blev kontrolleret ved hjælp af potentiometriske metoder under anvendelse af Scharlaus calciumcarbonat volumetriske standard. Scharlaus volumetriske standarder er direkte sporbare til standardreferencematerialerne fra NIST (National Institute of Standards and Technology, USA ).

Tekniske data

CAS 7647-01-0
Sammensætning 1mL = 0.03646g HCl
Koncentration 1.0mol/L
Tæthed 1.01g/cm3 
Sporbarhed til NIST Traceable to NIST
Normalitet 1.0N
Mængde 1 L
Molekylær formel ClH
Fysisk form Løsning
MDL nummer MFCD00011324 MFCD00792839
Synonym hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
InChI nøgle VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
SMIL Cl
IUPAC navn hydrogenchlorid
Molekylvægt (g/mol) 36.46
PubChem CID 313
ChEBI CHEBI:17883
Formel vægt 36.46g/mol
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Hydrochloric acid 0.1M
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
Faresætning
  • H290-Kan ætse metaller.
Sikkerhedssætning
  • P234-Opbevares kun i den originale beholder.
  • P390-Absorber udslip for at undgå materielskade.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Hydrochloric acid
Korrektion af produktindhold

Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.