Få mere at vide
Saltsyre, 1M, Chem Lab™
Mængde:
5 L
10 L
20 L
Pakningsstørrelse:
10 L
20 L
5 L
Tekniske data
Tekniske data
| Udseende | Farveløs |
| Kemisk navn eller materiale | Hydrochloric Acid |
| pH | <1 |
| Sammensætning | Hydrochloric acid 1mol/L |
| Koncentration | 36.461g HCl/l H2O = 1 N (±0.002/20°C) |
| Tæthed | 1.02g/mL |
| Lugt | Lugtfri |
| Emballage | PE |
| Normalitet | 1N (±0.002 at 20°C) |
| Mængde | 10 L |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Hydrochloric acid 1 mol/l
- Advarsel
- Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
- H290-Kan ætse metaller.
- P390-Absorber udslip for at undgå materielskade.
- MIXTURE LIST-Indeholder: HCl/H2O