Få mere at vide
Saltsyre, 1,0 M, Reagecon™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 11596763 Shop alle Reagecon produkter
Mængde:
1 L
Emballage:
1L
Pakningsstørrelse:
1 L
Artikelnummer. 11596763
Brand: Reagecon H21001
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Fremstillet i henhold til de officielle analysemetoder af AOAC International. Saltsyre, 1,0 M, Reagecon™ er en klar-til-brug analytisk volumetrisk opløsning med 36,46 g HCl pr. 1L vand til brug som laboratoriereagens. Den er også velegnet til brug i fødevare- og vinindustrien.
Saltsyre er en ætsende, stærk mineralsyre med mange anvendelsesmuligheder, blandt andet som laboratoriereagens ved manuel og automatiseret titrering. Det bruges også i kloridproduktion, som neutraliseringsmiddel for baser, som katalysator og opløsningsmiddel i organisk syntese og til HCl-bestemmelse i vinindustrien.
Denne løsning er fremstillet i henhold til officielle analysemetoder af AOAC International.
Tekniske data
Farve Farveløs
CAS 7647-01-0, 7732-18-5
Koncentration 1.0M
Emballage 1L
Opløsningsmiddel eller Matrix Water
Normalitet 1.0N
Mængde 1 L
Molekylær formel ClH
Fysisk form Væske
MDL nummer MFCD00011324 MFCD00792839
Synonym hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
InChI nøgle VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
SMIL Cl
IUPAC navn hydrogenchlorid
Molekylvægt (g/mol) 36.46
PubChem CID 313
ChEBI CHEBI:17883
Formel vægt 36.46g/mol
Grad AOAC
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 36.46g/L HCl
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • HYDROCHLORIC ACID 1.0N (1.0M)
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: hydrochloric acid 37%