Få mere at vide
Saltsyreopløsning, 18 vægtprocent, Chem-Lab
Artikelnummer. 11973004
Mængde:
5 L
Pakningsstørrelse:
5 L
Artikelnummer. 11973004
Brand: Chem-Lab CL02.0319.5000
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Anvendes som laboratoriereagens og syrningsmiddel. Saltsyreopløsning, 18 vægtprocent, Chem-Lab indeholder 202g HCl pr. liter vand. Det bruges til pH-kontrol, titreringer, produktion af organiske og uorganiske forbindelser og til regenerering af ionbytterharpikser.
Saltsyre er en ætsende, stærk mineralsyre med mange industrielle anvendelser. Det er en farveløs, meget skarp opløsning af hydrogenchlorid (HCl) i vand. Det bruges ofte i pH-bufferopløsninger, til regenerering af ionbytterharpikser og til fremstilling af chlorider og syntese af organiske produkter.
Tekniske data
Udseende Farveløs
pH <1
Farve Farveløs
CAS 7647-01-0, 7732-18-5
Sammensætning 202g HCl per 1L H2O
Smeltepunkt -25°C
Kogepunkt 108°C
Koncentration 18% by weight
Tæthed 1.09g/mL
Mængde 5 L
Molekylær formel ClH
Fysisk form Væske
MDL nummer MFCD00011324 MFCD00792839
Synonym hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
Opløselighedsinformation Soluble in Water
InChI nøgle VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
SMIL Cl
IUPAC navn hydrogenchlorid
Molekylvægt (g/mol) 36.46
PubChem CID 313
ChEBI CHEBI:17883
Formel vægt 7732-18-5 (water)
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Hydrochloric acid 18.5 weight % solution
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H290-Kan ætse metaller.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P311-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: hydrochloric acid