Få mere at vide
Saltsyre, 10% vægt opløsning, Chem-Lab
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Hydrochloric acid |
| CAS | 7647-01-0 |
| Koncentration | 105g HCl / 1L H2O |
| Tæthed | 1.05g/mL |
| Emballage | PE |
| Mængde | 5 L |
| Molekylær formel | ClH |
| MDL nummer | MFCD00011324 MFCD00792839 |
| FN nummer | UN1789 |
| Synonym | hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Hydrochloric acid 10 weight % solution
- Fare
- Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Contain: Hydrochloric acid