Få mere at vide
Saltsyre 10% w/v, Reagecon
Artikelnummer. 13175509 Shop alle Reagecon produkter
Skift visning
Mængde:
1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
13175509 1 L 1 L
1 options
Artikelnummer. 13175509 Leverandør Reagecon Leverandørnr. H10WV1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    990.00 DKK
    883.26 DKK / 1 L
    Spare 106.74 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Saltsyre 10 % w/v
  • Saltsyre 10 % w/v
Tekniske data
Koncentration 10% w/v
Emballage HDPE flaske GL45
Mængde 1 L
Fysisk form Væske
compliance-icons
Produktidentifikator
  • HYDROCHLORIC ACID 10% w/v
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: hydrochloric acid 37%